Learn More
Cole-Parmer™ Clapets à bille elliptiques à deux voies, NPT(F), PVDF
Les clapets à bille elliptiques à deux voies Cole-Parmer™, NPT(F), PVDF sont adaptés aux applications de liquides, de gaz et de vide.
Marque: Cole-Parmer™ 06470-27
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Démontage facile pour le nettoyage : tirez simplement sur la poignée et poussez la tige à travers le fond.
- Des schémas de débit sont marqués clairement sur les vannes à quatre positions pour assurer la position correcte de la poignée.
- Joints toriques en Viton™, poignées en acier inoxydable 316, raccords filetés et orifices à passage intégral.
- Pression nominale maximale de 150 psi à 77°F et230°F (110°C) à 50 psi (liquides)
Spécification
PVDF | |
Applications de liquides, de gaz et sous vide | |
1/boîte | |
110 °C |
NPT 1/4 po | |
110°C | |
Clapet à bille elliptique | |
Clapet à bille elliptique à deux voies |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cole-Parmer™ Clapets à bille elliptiques à deux voies, NPT(F), PVDF > NPT(F) 1/4 po
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu