Learn More
Kartell™ Tuyaux K30 en PVC
Fabriqués en PTFE atoxique Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
53.45€ - 104.00€
Spécification
Matériau | PVC |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 20 m |
À utiliser avec (application) | Pour le transfert de liquides |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -5°C |
Quantité d’emballage | 1 unité |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12523407
|
Kartell™
0389500 |
14 mm | 10 mm |
98.65€
20m |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12503407
|
Kartell™
0389300 |
9 mm | 6 mm |
53.45€
20m |
Expédition estimée: 30-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10217301
|
Kartell™
0389400 |
12 mm | 8 mm |
104.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
En PVC atoxique.Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
- Plage de températures : -5°C à 50°C
- Sans cadmium
- Convient au transfert de liquides
Spécification
PVC | |
Pour le transfert de liquides | |
1 unité | |
50°C |
20 m | |
-5°C | |
Transparent |