Learn More
Kartell™ Tuyaux K30 en PVC
Fabriqués en PTFE atoxique Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
Marque:  Kartell™ 0389300
Code produit. 12503407
  • 53.45€ / 20m
Expédition estimée: 30-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PVC atoxique.Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
  • Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Flexibles et transparents
  • Matière atoxique
  • Convient aux transferts de liquides
  • Sans cadmium
  • Température : +50°C/-5°C
Spécification
Spécification
6 mm
9 mm
Pour le transfert de liquides
1 unité
Transparent
PVC
20 m
-5°C
6 mm
50°C