Learn More
Kartell™ Tuyaux K30 en PVC
Fabriqués en PTFE atoxique Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
Marque: Kartell™ 0389400
Description
En PVC atoxique.Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
- Plage de températures : -5°C à 50°C
- Sans cadmium
- Convient au transfert de liquides
Spécification
8 mm | |
12 mm | |
Pour le transfert de liquides | |
1 unité | |
50°C |
PVC | |
20 m | |
-5°C | |
Transparent |