Learn More
Kartell™ Tuyaux K30 en PVC
Fabriqués en PTFE atoxique Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
Marque:  Kartell™ 0389500
Code produit. 12523407
  • 98.65€ / 20m
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PVC atoxique.Les tuyaux en PVC K30 Kartell™ sont flexibles et transparents.
  • Plage de températures : -5°C à 50°C 
  • Sans cadmium
  • Convient au transfert de liquides
Spécification
Spécification
10 mm
14 mm
Pour le transfert de liquides
1 unité
50°C
PVC
20 m
-5°C