Learn More
Ansell Edmont™ Tablier en PVC AlphaTec™ 65-100
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Vert
Description
- La structure en PVC est flexible, mais offre une résistance à l’abrasion et à la perforation
- Œillets scellés avec attaches réglables permettant un réglage de la taille sans découpe
Informations sur la commande
Dim. Couleur
Spécification
Spécification
Type | Tablier |
Matériau | PVC |
Couleur | Vert |
Résistance | Produits chimiques, matières grasses, huiles et graisses |
Épaisseur | 0,508 mm |
Comprend | Attaches à la taille et au col extra-longues. |
À utiliser avec (application) | Manipulation et transformation des aliments, entretien industriel et transformation des produits chimiques. |
Dimensions (L x l) | 35 x 45 po |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Edmont™ Tablier en PVC AlphaTec™ 65-100 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu