Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Gants en boite de laboratoire en nitrile pour les sciences de la vie
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
Description
Les gants en nitrile HALYARD™ PUREZERO™ Life Science offrent confort et protection grâce à:
LA PROTECTION DE LA BARRIÈRE
- Tests et normes complets
- NQA moyen de l'industrie (1,0)
- 3 niveaux de protection avec code couleur et épaisseur croissante
- Testé contre 57 produits chimiques, jusqu'à 14 médicaments de chimiothérapie et le fentanyl
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel, pour une protection contre les allergies de type IV
DURABILITÉ
- Notre usine de fabrication de gants Safeskin (Thaïlande) utilise 92 % d'énergie renouvelable.
- Les distributeurs sont fabriqués avec 85 % de matériaux recyclés et les étuis avec 100 % de matériaux recyclés.
- Les gants PUREZERO™ pour les sciences de la vie sont fabriqués dans une usine conforme aux exigences de la norme ISO 14001 : 2015 - Système de gestion de l'environnement.
FIABILITÉ DE L'APPROVISIONNEMENT
- Livrés par notre chaîne d'approvisionnement mondiale intégrée verticalement
- Soutenus par notre expérience de plus de 20 ans dans la fabrication de gants d'examen en nitrile pour le marché industriel
- Traçabilité des matières premières jusqu'à leur source d'origine
- Fabriqués dans notre propre usine Safeskin en Thaïlande
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Contenu recyclé
- Énergie renouvelable
- Réduction à la source
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | No |
Applications | Laboratoire |
AQL | 1 |
Couleur | Bleu foncé |
Jetable | Single-use |
Finition externe | Bout des doigts texturé |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Documents
Scientific Resources
Brochures
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM3025ZZZ | Certificat d’analyse | 04/03/2024 | LFS111MD |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HALYARD™ PUREZERO™ MARIN™ Gants en boite de laboratoire en nitrile pour les sciences de la vie >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu