Learn More
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type demi-doigts PureTouch
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Les doublures à conception ergonomique sont fabriquées à 100 % en nylon peu pelucheux, pour offrir confort et protection en cas de port sous des gants en PVC, en latex ou en nitrile.
28.95€ - 391.00€
Spécification
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Non
Hand Ambidextres
Matériau Nylon
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15737039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
PURUS™
GLHF-S
S
391.00€
300 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15928920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
PURUS™
GLHF-S
S
31.00€
20 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15727039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
PURUS™
GLHF-M
M
391.00€
300 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15918920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
PURUS™
GLHF-M
M
30.10€
20 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15908920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
PURUS™
GLHF-L
L
31.05€
20 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15717039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
PURUS™
GLHF-L
L
391.00€
300 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15938920
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
PURUS™
GLHF-XL
XL
28.95€
20 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15747039
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Afficher les documents
PURUS™
GLHF-XL
XL
391.00€
300 paires
Expédition estimée: 15-07-2025
Description
  • À utiliser sous n’importe quel type de gants d’examen, en latex, nitrile ou PVC
  • Peu pelucheux, composés à 100 % de nylon 15 deniers
  • Robustes et lavables pour une réutilisation
  • Poids de base : 21,5 g/paire ± 10 %
  • Épaisseur : 2 mm ± 10 %
  • Résistivité de surface : 1 x 109 ± 10 % ohms/carré
Informations sur la commande
Disponible en modèle totalité des doigts ou demi-doigts.
Compliance
Fabriquée dans une installation certifiée ISO 9002. Conforme aux normes fédérales et ASTM relatives à la teneur en protéines. AQL 1.5.
Spécification
Spécification
Sans revêtement
Non
Nylon
Demi
Maille
Blanc
Ambidextres
Non stérile
Prévention des allergies et des irritations
21,5 g
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PURUS™ Doublures pour gants en nylon de type demi-doigts PureTouch