Learn More
Corning™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel, pointes rondes, 0,5 mm
Pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning - Conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
Marque: Corning™ 4853
81.38 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning sont conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
- Capacité totale de 200 μl.
- Les pointes mesurent 83 mm de longueur.
- Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
Spécification
1 à 200 μl | |
Naturel | |
8,3 cm | |
Sans DNase / RNase | |
Dépôts sur gel, Rond | |
Polypropylène |
Non stérile | |
3,26 in | |
0,5 mm | |
L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro | |
rack |
Promotions
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Économisez sur les produits de laboratoire Corning
Offre Corning Lab ProductsCode promotionnel: 24073Expire: 2025-04-25
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%