Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits carrés
Plaques à 96 puits DeepWell avec puits carrés
55.40€ - 146.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Conditionnement | 10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte |
Gamme de produits | PurePlus™ |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Volume (métrique) de travail | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) de travail | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16694132
![]() |
Labcon
3908-520-000-9 |
1,2 mL | Non stérile |
65.25€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16604142
![]() |
Labcon
3908-525-000-9 |
1,2 mL | Stérile |
73.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16614142
![]() |
Labcon
3909-520-000-9 |
2,2 mL | Non stérile |
55.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16624142
![]() |
Labcon
3909-525-000-9 |
2,2 mL | Stérile |
73.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
16684132
![]() |
Labcon
3902-520-000-9 |
2,5 mL | Non stérile |
146.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Naturel | |
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés | |
96 | |
10 plaques/boîte |
Autoclavables | |
PurePlus™ | |
Oui | |
Résine USP classe VI polypropylène | |
Biologie moléculaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits carrés