Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™, avec puits carrés
Plaques à 96 puits DeepWell avec puits carrés
Marque: Labcon 3902-520-000-9
87.04 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21896" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 ; DIV CE | |
10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte | |
Naturel | |
S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés | |
96 | |
Non stérile | |
Biologie moléculaire |
Autoclavables | |
PurePlus™ | |
Oui | |
Résine de polypropylène de classe USP VI | |
2,5 mL | |
Plat | |
10 plaques/boîte |