Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits carrés
GREENER_CHOICE
Code produit. 16604142
Click to view available options
Volume (métrique) de travail:
1,2 mL
2,2 mL
2,5 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 16604142
Marque: Labcon 39085250009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plaques à 96 puits DeepWell avec puits carrés
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Certifications/Conformité Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte
Gamme de produits PurePlus
Couleur Naturel
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1,2 mL
Stérilité Stérile
Type de puits V
À utiliser avec (application) Biologie moléculaire
Quantité 10 plaques/boîte