Learn More
Labcon Plaques à 96 puits DeepWell PurePlus™ avec puits carrés
Click to view available options
Volume (métrique) de travail:
1,2 mL
2,2 mL
2,5 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80 °C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme ISO 9001:2015 ; BPF de la FDA CFR21 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Conditionnement | 10 plaques/sachet ; 10 sachets/boîte |
| Gamme de produits | PurePlus |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | S’adapte aux thermocycleurs les plus appréciés |
| Matériau | Résine USP classe VI polypropylène |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 1,2 mL |
| Afficher plus |