Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Construction en PTFE. Idéal pour couvrir les béchers en PTFE.
8.70€ - 25.50€
Spécification
Forme du fond | Plat |
---|---|
Matériau | PTFE |
Forme | Rond |
Type | Verre de montre |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10415651
|
BRAND™
150902 |
30 mm |
8.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10445811
|
BRAND™
150905 |
50 mm |
11.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10718361
|
BRAND™
150912 |
80 mm |
22.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10485811
|
BRAND™
150915 |
100 mm |
25.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PTFE
- Excellente résistance chimique
- Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
Spécification
Plat | |
PTFE | |
Rond | |
Verre de montre |