Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Construction en PTFE. Idéal pour couvrir les béchers en PTFE.
Marque:  BRAND™
9.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10445811
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • En PTFE
  • Excellente résistance chimique
  • Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plat
Rond
50 mm
PTFE
Verre de montre
Nom du produit
BRAND™ Verres de montre en PTFE > Diamètre (métrique) : 50 mm