Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Construction en PTFE. Idéal pour couvrir les béchers en PTFE.
Marque: BRAND™ 150902
8.12 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- En PTFE
- Excellente résistance chimique
- Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
Spécification
Plat | |
Rond | |
30 mm |
PTFE | |
Verre de montre |