Learn More
BRAND™ Verres de montre en PTFE
Code produit. 10718361 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
80 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10718361
Marque: BRAND™ 150912
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construction en PTFE. Idéal pour couvrir les béchers en PTFE.
  • En PTFE
  • Excellente résistance chimique
  • Idéal pour couvrir les béchers en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme du fond Plat
Matériau PTFE
Forme Rond
Type Verre de montre
Diamètre (métrique) 80 mm