Learn More
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal
Utilisez ces colliers de serrage en polyacétal Buerkle™ pour assurer une fixation sûre et fiable de la tubulure.
Marque: Buerkle™ 8678-0014
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Colliers de serrage en polyacétal (POM)
- Plusieurs diamètres disponibles
- Le POM est blanc, stérilisable, élastique de façon permanente, hygiénique et ne rouille pas.
Spécification
POM | |
10/boîte | |
blanc |
Tuyaux | |
12 à 14 mm | |
Collier de serrage |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Colliers de serrage en polyacétal > Pour diamètre : 12 à 14 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu