Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™
Les distributeurs Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
476.00€ - 2665.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | PTFE, PP, Fibre de verre, Teflon, céramique |
À utiliser avec (application) | Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants |
Quantité | 1 unité |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10364591
|
Poulten Graf™
101 08027 |
0.4 à 2 ml |
476.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10339800
|
Poulten Graf™
101 08058 |
100 à 500 ml |
2665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10518151
|
Poulten Graf™
101 08038 |
2 à 10 ml |
476.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10068790
|
Poulten Graf™
101 08033 |
1 à 5 ml |
476.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10768751
|
Poulten Graf™
101 08048 |
10 à 50 ml |
723.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10577951
|
Poulten Graf™
101 08051 |
20 à 100 ml |
1135.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10633971
|
Poulten Graf™
101 08053 |
40 à 200 ml |
1690.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10008830
|
Poulten Graf™
101 08044 |
6 à 30 ml |
656.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10798941
|
Poulten Graf™
101 08056 |
60 à 300 ml |
2380.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pour le dosage des produits chimiques, acides et liquides cristallisants les plus courants (ne convient pas aux solvants). Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Basic Poulten Graf™ en PTFE / PP / fibre de verre / téflon / céramique sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
- Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
- Avec un solide piston distributeur en verre à gaine en PTFE
- Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
- Avec certificat, numéroté individuellement
- Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
- La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
- Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Transparent | |
PTFE, PP, Fibre de verre, Teflon, céramique | |
Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants | |
1 unité |