Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
100 à 500 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
60 à 300 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour le dosage des produits chimiques, acides et liquides cristallisants les plus courants (ne convient pas aux solvants). Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Basic Poulten Graf™ en PTFE / PP / fibre de verre / téflon / céramique sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
- Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
- Avec un solide piston distributeur en verre à gaine en PTFE
- Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
- Avec certificat, numéroté individuellement
- Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
- La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
- Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Distributeur de base pour flacons |
| Couleur | Transparent |
| Canaux | 1 |
| Matériau | PTFE, PP, Fibre de verre, Teflon, céramique |
| Volume (métrique) | 20 à 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants |
| Quantité | 1 unité |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur