Learn More
Kartell™ Bécher en PTFE
Présente une excellente résistance chimique, mécanique et thermique. Le bécher en PTFE Kartell™ est un bécher non contaminant qui est complètement inerte aux réactifs hautement corrosifs.
32.30€ - 231.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Matériau | PTFE |
À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 250°C |
Type | Bécher |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10624242
|
Kartell™
0071700 |
50 ml |
32.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10081081
|
Kartell™
0071800 |
100 ml |
39.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10366111
|
Kartell™
0072000 |
250 ml |
64.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10122811
|
Kartell™
0072100 |
500 ml |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10081091
|
Kartell™
0072300 |
1 000 ml |
231.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
- Résiste en continu à des températures pouvant atteindre 250°C
- Résiste pendant des intervalles courts à des températures pouvant atteindre 300°C
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Blanc | |
Convient aux produits alimentaires | |
Bécher |
PTFE | |
250°C | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Bécher en PTFE