Learn More
Kartell™ Bécher en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Excellente résistance chimique, mécanique et thermique
- Résiste en continu à des températures pouvant atteindre 250°C
- Résiste pendant des intervalles courts à des températures pouvant atteindre 300°C
- Convient aux applications avec des aliments
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 66,58mm |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 92,69mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 250°C |
| Type | Bécher |
| Graduated | Non |