Learn More
Kartell™ Bécher en PTFE
Code produit. 10081091
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10081091
Marque: Kartell™ 0072300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Présente une excellente résistance chimique, mécanique et thermique. Le bécher en PTFE Kartell™ est un bécher non contaminant qui est complètement inerte aux réactifs hautement corrosifs.
  • Très haute résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
  • Résiste aux températures en continu jusqu’à 250°C et à de courts intervalles jusqu’à 300°C
  • Structure robuste et souple, sans résistance aux chocs, avec des propriétés exceptionnelles
  • Convient aux denrées alimentaires
  • De forme haute avec bec verseur. Non gradués
Spécification
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 102,67mm
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Convient aux produits alimentaires
Hauteur (métrique) 157mm
Température (métrique) de fonctionnement max. 250°C
Type Bécher
Graduated Non