Learn More
Kartell™ Bécher en PTFE
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Très haute résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
- Résiste aux températures en continu jusqu’à 250°C et à de courts intervalles jusqu’à 300°C
- Structure robuste et souple, sans résistance aux chocs, avec des propriétés exceptionnelles
- Convient aux denrées alimentaires
- De forme haute avec bec verseur. Non gradués
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 42,23mm |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PTFE |
| À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 55,36mm |
| Température (métrique) de fonctionnement max. | 250°C |
| Type | Bécher |
| Graduated | Non |