Learn More
Abeba™ Chaussures 2232 Protektor Line
La structure supérieure en cuir comprend un matériau réfléchissant.
Marque: Abeba™ 2232/45
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Cuir lisse
- Noir
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire résistant à la pénétration d’acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Antistatiques
- Doublure en cuir
- Double attache velcro
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
2232 |
Noir | |
45 | |
Polyuréthane | |
Acier |