Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique
Code produit. 11843370 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
Code produit. 11843370
Marque: DWK Life Sciences A418018000811
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique Kimble Chase™ pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
  • Verre sodocalcique
  • Fond rond
  • X 250
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de conception Fond rond
Description Tube à essai
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100 paquet
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 18 mm