Learn More
Uvex™ Gilet de protection Flash jaune haute visibilité
Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Description
- Système de guidage vertical de la lumière
- Fermeture auto-agrippante pour une fermeture rapide de la veste
- Certification EN ISO 20471, Classe 2
- Pour utilisation avec le système de guidage de la lumière : pack de batterie, art. n° 1733200
- Avertissement actif
- Avec interrupteur pour une utilisation facile
- Fermeture rapide
- Simplicité d’utilisation
- Longue durée de fonctionnement
- Domaines d’application : travaux de construction de routes, génie civil et structurel, dans des environnements sombres
- Instructions de lavage : 40°C en cycle délicat, ne pas utiliser de chlore, ne pas sécher au sèche-linge, ne pas repasser, nettoyer à sec avec du perchloréthylène
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20471, Classe 2 |
Type de bouchon | Zipper |
Type de produit | High-visibility Vest |
Couleur | Jaune |
Dimensions | 3XL |
Matériau | Polyester |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 11
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex™ Gilet de protection Flash jaune haute visibilité >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu