Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour phase inverse ProSwift™ RP-2H PSDVB, monolithe, 4,6 mm x 50 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : Monolithique ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 064296
873.58 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Effectuez des séparations de protéines à haut rendement à des débits exceptionnellement élevés grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent la puissance de résolution exceptionnelle des milieux analytiques non poreux associée à des séparations plus rapides pour l’analyse de biomolécules. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift offrent une longue durée de vie, la reproductibilité même après des centaines d’analyses et la stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement d’une taille de pores spécifique.
Dimensions de canal (H) moyen (haute perméabilité)
Ces canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
Avantages d’une grande résolution à des débits exceptionnellement élevés
- Débits opérationnels élevés disponibles pour une analyse rapide
- Cadence élevée et productivité accrue
- Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
- Reproductibilité et robustesse excellentes
- Grande capacité de chargement
Séparations rapides et sensibles des protéines
- Séparations de protéines à haute vitesse
- Reproductibilité élevée d’une colonne à une autre
- Durée de vie supérieure
Spécification
Phényl | |
4,6 mm | |
LC-MS | |
2800 psi (190 bar) | |
1 à 14 | |
Chaque | |
70°C | |
Monolithe | |
Phase inverse | |
Colonne analytique | |
Responsibly packaged |
Colonne analytique | |
14 ml/min | |
50 mm | |
Monolithe | |
Monolithe | |
La plupart des solvants organiques | |
PSDVB (polystyrène divinylbenzène) | |
Polymère monolithe | |
Phase inverse | |
Bio-LC |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%