Learn More
Thermo Scientific™ Flacons ronds Orion™ AQUAfast de 24 mm pour colorimètres et spectrophotomètres
Les tubes ronds Thermo Scientific™ Orion™ de 24 mm s’utilisent avec divers colorimètres et spectrophotomètres Orion.
Marque: Thermo Scientific™ AC2V24
109.80 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les tubes ronds Thermo Scientific™ Orion™ de 24 mm s’utilisent avec divers colorimètres et spectrophotomètres Orion.
Spécification
Tubes ronds | |
12 boîtes | |
Flacon |
24 mm | |
Certificat d’analyse (COA) |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant