Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour phase inverse ProSwift™ RP-3U PSDVB, monolithe, 4,6 mm x 50 mm
Format de colonne : Colonne analytique ; Taille de pores : Monolithique ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Thermo Scientific™ 064298
Code produit. 11391873
  • 919.56€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Effectuez des séparations de protéines à haut rendement à des débits exceptionnellement élevés grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U. Ces colonnes monolithiques pour phase inverse offrent une puissance de résolution exceptionnelle pour l’analyse de grandes biomolécules. Fonctionnant à basse pression, ces colonnes sont compatibles avec les systèmes LC basse pression. Les colonnes monolithiques polymériques ProSwift offrent une longue durée de vie, la reproductibilité même après des centaines d’analyses et la stabilité sur une grande gamme de pH, offrant ainsi des capacités de lavage très rigoureuses (NaOH 1 M).
Chaque monolithe est une tige de polymère cylindrique unique contenant un réseau interconnecté et ininterrompu de canaux d’écoulement dont la taille des pores est spécifique.
Grands canaux (U) (ultra perméabilité)
Ces canaux et les surfaces non poreuses du monolithe permettent d’obtenir des transferts de masse rapides pour des séparations de protéines haute résolution et rapides. La morphologie monolithique est à l’origine d’une faible perte de charge de fonctionnement, ce qui permet d’utiliser des vitesses linéaires plus élevées avec une perte minimale de résolution.
Avantages d’une grande résolution à des débits exceptionnellement élevés
  • Débits opérationnels élevés disponibles pour une analyse rapide
  • Cadence élevée et productivité accrue
  • Excellente stabilité sur une large gamme de pH allant de 1 à 14
  • Reproductibilité et robustesse excellentes
  • Faible contre-pression opérationnelle pour les systèmes à basse pression
Séparations de protéines rapides et sensibles
  • Séparations de protéines à haute vitesse
  • Grande reproductibilité de colonne à colonne
  • Durée de vie supérieure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Phényl
4,6 mm
LC-MS
2800 psi (190 bar)
1 à 14
Chaque
70°C
Monolithe
Phase inverse
Colonne analytique
Responsibly packaged
Colonne analytique
20 ml/min
50 mm
Monolithe
Monolithe
La plupart des solvants organiques
PSDVB (polystyrène divinylbenzène)
Polymère monolithe
Phase inverse
Bio-LC
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot001909 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number064298
Numéro de lot001911 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number064298
Numéro de lot001912 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number064298
Numéro de lot001748 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number064298
Numéro de lot001910 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number064298
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonne HPLC pour phase inverse ProSwift™ RP-3U PSDVB, monolithe, 4,6 mm x 50 mm > Longueur : 50 mm ; dia. int. : 4,6mm