Learn More
Thermo Scientific™ Système d'électrotransfert à grand réservoir Owl™ VEP-3
Code produit. 12404747
Click to view available options
Type:
Système d’électrotransfert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12404747
Marque: Thermo Scientific™ VEP3
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Transférez rapidement des protéines de poids moléculaire élevé grâce au système d’électrotransfert à grand réservoir VEP-3 Thermo Scientific™ Owl™.
  • Le bloc de refroidissement amovible permet un transfert de chaleur efficace. Les cassettes de transfert à code couleur permettent une orientation correcte de l'anode/cathode ; chargement aisé dans la chambre tampon
  • Des barreaux d'agitation (vendus séparément) peuvent être ajoutés au fond de la chambre tampon pour augmenter la circulation du tampon La cassette est conçue pour faciliter le chargement du gel monté en sandwich et se verrouille pour le chargement dans la chambre tampon.
Chambre tampon avec plaque de cathode en acier inoxydable et plaque d'anode en titane, couvercle à verrouillage de sécurité avec câbles électriques et module de refroidissement, deux cassettes de transfert avec patin en mousse, 25 feuilles de papier filtre de transfert 7,88 × 7.25in. (20 × 18,5 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions de gel 20 cm x 18,5 cm
Gamme de produits Owl
Type Système d’électrotransfert
Volume (impériale) du tampon 1,05 gal .
Volume (métrique) du tampon 4L
Dimensions (L x l x H) 3,5 x 11,8 x 30 po (9 x 30 x 30 cm)
Longueur (impériale) 3.5 pouces
Longueur (impériale) du gel 7,8 po
Longueur (métrique) 9cm
Longueur (métrique) globale 20cm
Largeur (impériale) 11,8 po
Largeur (impériale) du gel 7.2 po
Largeur (métrique) 30cm
Largeur (métrique) du gel 18.5cm
Hauteur (impériale) 30 po
Hauteur (métrique) 30cm