Learn More
Contec™ Lingettes non tissées pré-saturées PROSAT™, pliées en quarts
Use these wipes to clean laminar flow workbenches, cleanroom surface and equipment. Contec™ PROSAT™ Presaturated Nonwoven Wipes feature task-specific saturation level of the solvent or disinfectant required to do the job.
Marque: Contec™ PS-LPP-7030IR-BPR
659.34 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Support de lingette conçu pour l’application
- Compatible avec les environnements ISO de classe 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
- Parfaites pour essuyer les instruments avant leur passage
- Fabriquées en PP fondu-soufflé ou en cellulose / polyester
- Efficaces et pratiques pour nettoyer les outils de traitement et autres équipements
- Choisissez les lingettes 100 % polyester lacé par filage pour une meilleure propreté, les lingettes en PP fondu-soufflé pour une résistance accrue ou les lingettes en cellulose / polyester hydroentangle économiques
- Le mélange de solvants répond aux spécifications de la SEMI relatives aux métaux et contaminants
Spécification
Lingettes pré-saturées PROSAT™ | |
43 cm | |
40,6 cm | |
Non autoclavable | |
Usage unique | |
Pour les surfaces intérieures des outils de traitement, la préparation des surfaces, les procédés de fabrication | |
50 lingettes/Sachet | |
70 % IPA / 30% eau DI |
17 po | |
16 in | |
Polypropylène | |
ISO classe 5, autorisées pour la conformité aux exigences du règlement sur les biocides (BPR) de l’UE | |
43 x 40,6 cm (17 x 16 po) | |
Outils de traitement et autres équipements | |
1-ply | |
Stérile |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1054058-0-0-1 | Certificat de qualité | 03/08/2024 | PS-LPP-7030IR-BPR |
1047359-0-0-1 | Certificat de qualité | 03/08/2024 | PS-LPP-7030IR-BPR |
984689-0-0-1 | Certificat de qualité | 09/11/2023 | PS-LPP-7030IR-BPR |
968624-0-0-1 | Certificat de qualité | 02/03/2023 | PS-LPP-7030IR-BPR |
941298-0-0-1 | Certificat de qualité | 18/11/2022 | PS-LPP-7030IR-BPR |