Learn More
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10051470
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10051470
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10051470
Marque: Thermo Scientific Acros 131540010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-55-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Clé InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-oneAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nom IUPAC 1-phénylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiophenone
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 218.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COC2H5
Indice de réfraction 1.5248 to 1.5268
Quantité 1 L
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0445486 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2024 Catalog Number131540020,131540010,131542500,131540025
Numéro de lotA0459498 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/01/2024 Catalog Number131540020,131540010,131542500,131540025
Numéro de lotA0451711 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number131540010,131542500,131540025
Numéro de lotA0415995 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2023 Catalog Number131540020,131540010,131542500,131540025
Numéro de lotA0359759 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/05/2021 Catalog Number131540020,131540010,131542500,131540025
Identifiant produit
  • Propiophenone
Nom du produit
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >