Learn More
Propiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934851 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11934851
Marque: Thermo Scientific Acros 131540025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 93-55-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-55-0
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Clé InChI KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propiophenone, ethyl phenyl ketone, propionylbenzene, 1-phenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-phenyl, phenyl ethyl ketone, ketone, ethyl phenyl, propionphenone, usaf ek-1235, 1-phenyl-propan-1-one
CID PubChem 7148
ChEBI CHEBI:425902
Nom IUPAC 1-phénylpropan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Propiophenone
Point de fusion 18.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0000g/mL
Point d’ébullition 218.0°C
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5COC2H5
Indice de réfraction 1.5248 to 1.5268
Quantité 2.5 L
Beilstein 07,II,231
Merck Index 15,7944
Gravité spécifique 1
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with methanol, ether, benzene and toluene, insoluble in glycerol, ethylene glycol and, propylene glycol
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide