Learn More
Propan-1-ol, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10030320
Propan-1-ol, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10030320
2.5 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Code produit. 10030320
Marque: Fisher Chemical P/7481/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
C3H8O, numéro CAS-71-23-8, 1-hydroxypropane, optal, propanol, osmosol extra, alcool n-propylique, n-propanol, éthylcarbinol, 1-propanol, alcool propylique, alcool propylique, 2,5 L, 97°C, CHEBI:28831, incolore, 60,1 g/mol, BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, propan-1-ol, -127°C, 2941, 60,096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71-23-8
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Numéro MDL MFCD00002941
Clé InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nom IUPAC propan-1-ol
SMILES CCCO
Spécification
pH 7
Point de fusion -127°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 97°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 25mbar at 20°C
Viscosité 2.2 mPaS at 20°C
Poids de la formule 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Propan-1-ol, Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical >