Learn More
1-Propanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-Propanol |
Point de fusion | -127.0°C |
% min. CAS | 99.4 |
Couleur | Beige-jaune à blanc |
Acidité | 0.0004 meq/g max. |
% max. CAS | 100.0 |
Alcalinité | 0.0006 meq/g max. |
Densité | 0.8000g/mL |
Point d’ébullition | 97.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2405230 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 232070010,232070025,232070100 |
1904925 | Certificat d’analyse | 28/01/2025 | 232070010,232070025,232070100 |
1989039 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 232070010,232070025,232070100 |
2220622 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 232070010,232070025,232070100 |
2041865 | Certificat d’analyse | 27/01/2025 | 232070010,232070025,232070100 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-Propanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Nom du produit
1-Propanol, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu