Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SCX-10
Séparez les variantes de protéines dans des matrices difficiles grâce aux colonnes LC ProPac SCX-10, qui fournissent une résolution exceptionnellement élevée.
474.86€ - 9683.35€
Spécification
Granulométrie | 10 μm |
---|---|
pH | 2 à 12 |
Porosité | Non poreuse |
Température | 60°C |
Phase stationnaire | Sulfonate |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Format de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10350725
|
Thermo Scientific™
054995 |
250 mm | 4 mm | Colonne analytique |
1537.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11311853
|
Thermo Scientific™
063456 |
250 mm | 2 mm | Colonne analytique |
1457.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11371863
|
Thermo Scientific™
063700 |
250 mm | 9 mm | Colonne analytique |
3681.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15590224
|
Thermo Scientific™
088769 |
250 mm | 22 mm | Colonne semi-préparative |
9683.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15520234
|
Thermo Scientific™
088772 |
250 mm | 4 mm | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 1 lot) | N/A | N/A | N/A | |||||
11321853
|
Thermo Scientific™
063462 |
50 mm | 2 mm | Pré-colonne |
474.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
13447707
|
Thermo Scientific™
079930 |
50 mm | 4 mm | Pré-colonne |
493.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15530234
|
Thermo Scientific™
088773 |
250 mm | 4 mm | Ensemble de colonnes (3 colonnes, 3 lots) | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Séparez les protéines et leurs variantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, qui offrent une résolution exceptionnellement élevée. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
- Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
- Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
- Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
Spécification
10 μm | |
Non poreuse | |
Sulfonate | |
Échange d’ions |
2 à 12 | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions |