Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SCX-10
Séparez les variantes de protéines dans des matrices difficiles grâce aux colonnes LC ProPac SCX-10, qui fournissent une résolution exceptionnellement élevée.
Marque: Thermo Scientific™ 088769
9635.17 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Séparez les protéines et leurs variantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, qui offrent une résolution exceptionnellement élevée. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
- Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
- Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
- Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
Spécification
Colonne semi-préparative | |
1 ml/min | |
3 000 psi (200 bars) | |
10 μm | |
Non poreuse | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
22 mm | |
250 mm | |
pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents cationiques | |
2 à 12 | |
Chaque | |
Sulfonate | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions |