Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SCX-10
Séparez les variantes de protéines dans des matrices difficiles grâce aux colonnes LC ProPac SCX-10, qui fournissent une résolution exceptionnellement élevée.
Marque:  Thermo Scientific™ 063700
Code produit. 11371863
  • 3681.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Séparez les protéines et leurs variantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, qui offrent une résolution exceptionnellement élevée. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
  • Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
  • Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
  • Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
  • Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Colonne analytique
1 ml/min
3000 psi (207 bar)
10 μm
Non poreuse
60°C
ProPac
Échange d’ions
Colonne analytique
Responsibly packaged
9 mm
250 mm
pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents cationiques
2 à 12
Chaque
Sulfonate
Polymère sphérique, non poreux
Échange d’ions
Échange de protéines / cations
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SCX-10 > Longueur : 250 mm ; dia. int. : 9 mm