Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC ProPac™ SCX-10
Séparez les variantes de protéines dans des matrices difficiles grâce aux colonnes LC ProPac SCX-10, qui fournissent une résolution exceptionnellement élevée.
Marque: Thermo Scientific™ 054995
1417.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Beschreibung
Séparez les protéines et leurs variantes grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ ProPac™ SCX-10, qui offrent une résolution exceptionnellement élevée. Reposant sur des phases stationnaires composées de microbilles polymériques non poreuses de 10 μm, les colonnes ProPac résolvent les isoformes qui diffèrent d’un seul résidu chargé. Une fine couche hydrophile greffée sur le noyau des particules élimine les interactions secondaires indésirables. La surface d’échange cationique fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée.
- Particules à noyau non poreux permettant d’obtenir des pics haute efficacité et des séparations haute résolution des variantes de protéines
- Couche hydrophile qui empêche les interactions secondaires indésirables
- Surface d’échange cationique greffée qui fournit un contrôle de sélectivité reposant sur le pH et un transfert de masse rapide assurant une séparation hautement efficace et une capacité modérée
- Utiles pour la caractérisation des variantes de protéines associées
Spezifikation
Colonne analytique | |
1 ml/min | |
3000 psi (207 bar) | |
10 μm | |
Non poreuse | |
60°C | |
ProPac | |
Échange d’ions | |
Colonne analytique | |
Responsibly packaged |
4 mm | |
250 mm | |
pH 2 à 12, 80 % compatible avec l’acétonitrile, l’acétone, le méthanol, compatible avec les détergents non ioniques et zwitterioniques, incompatible avec les détergents cationiques | |
2 à 12 | |
Chaque | |
Sulfonate | |
Polymère sphérique, non poreux | |
Échange d’ions | |
Bio-LC |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.