Learn More
Justrite™ Cuve de trempage pour le nettoyage des pièces et des sous-ensembles en acier jaune 19 l
Marque:  Justrite™ 27606
Code produit. 11913579
Description
Description
  • Bac de lavage acier
  • Pour nettoyage et dégraissage de pièces avec des solvants inflammables
  • Confine le contenu en cas d'incendie
  • Agrément TÜV/GS
  • Le couvercle est bloqué en position haute pendant le nettoyage
  • En cas d'élévation de température supérieure à 70°C, un thermofusible provoque la fermeture du bac et confine les produits inflammables. Poignées latérales de transport
  • Agrément FM/UL pour les bidons acier laqué
  • En accessoire, panier perforé de trempage pour immersion puis séchage de petites pièces
  • Bac de lavage acier laqué
  • Bac de lavage acier laqué
Spécification
Spécification
Acier
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Justrite™ Cuve de trempage pour le nettoyage des pièces et des sous-ensembles en acier jaune 19 l >