Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique multicanaux Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
979.00€ - 1105.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
---|---|
Pointes compatibles | Sartorius Tips |
Espacement de cônes réglable | Yes |
Autoclavable | Autoclavable |
Jetable | Reusable |
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nombre de canaux | Volume (métrique) | Incréments | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10379314
![]() ![]() |
Sartorius
728130 |
8 | 10 à 100 μl | 0,1 μl | 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 |
979.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10166534
![]() ![]() |
Sartorius
728120 |
8 | 1 à 10 μl | 0,01μL | 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 |
979.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10176534
![]() ![]() |
Sartorius
728140 |
8 | 30 à 300 μl | 0.2 μl | 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 |
979.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596655
![]() ![]() |
Sartorius
728230 |
12 | 10 à 100 μl | 0,1 μl | 3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 |
1105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10248304
![]() ![]() |
Sartorius
728220 |
12 | 0,5 à 10 μl | 0,01μL | 4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 |
1070.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10596845
![]() ![]() |
Sartorius
728240 |
12 | 30 à 300 μl | 0.2 μl | 2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 |
1105.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Garantie
3 ans
Spécification
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Reusable | |
Polypropylene | |
No | |
Pipette mécanique | |
Oui |
Sartorius Tips | |
Autoclavable | |
Ergonomic | |
Proline Plus | |
Non-sterile | |
Ergonomique | |
3 ans |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus