Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique multicanaux Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
Marque: Sartorius 728240
535.11 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24075" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
3 ans
Spécification
2 à 0.6 %, 1,00 à 0,25 | |
Sartorius Tips | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline Plus | |
Non-sterile | |
30 à 300 μl | |
0.2 μl | |
3 ans |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Orange | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Oui | |
Orange |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La promotion ultime sur les appareils de laboratoire
Économisez jusqu'à 78 % sur du matériel de laboratoire de qualité supérieure et améliorez votre laboratoire aux prix les plus bas.Code promotionnel: 24075Expire: 2025-06-30
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 78% -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13