Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique multicanaux Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
Marque: Sartorius 728220
863.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
3 ans
Spécification
4 à 1,5%, 4,00 à 1,00 | |
Sartorius Tips | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline Plus | |
Non-sterile | |
0,5 à 10 μl | |
0,01μL | |
3 ans |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Gris | |
Ergonomic | |
12 | |
No | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Oui | |
Gris |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31