Learn More
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus
Conçue pour apporter confort et qualité aux tâches de pipetage manuel quotidiennes. Le pipeteur mécanique multicanaux Sartorius Proline™ Plus allie solidité et facilité d’utilisation, et offre la gamme de pipettes la plus complète pour toute une variété d’utilisateurs et d’applications. Disponible avec 8 ou 12 canaux et trois plages de volumes.
Marque: Sartorius 728130
793.99 EUR valable jusqu'au 2025-03-30
Utilisez le code promo "24134" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Idéal pour les professionnels de laboratoire expérimentés et les étudiants- La plus large gamme de pipettes, qui comprend des pipettes à volume fixe pour lesquelles les volumes doivent être prêts pour éviter les erreurs
- Le mécanisme Optiload permet un chargement de pointe avec une force constante et égale dans chaque canal et une étanchéité parfaite des pointes sur chaque pointe conique individuelle
- Les filtres Safe-Cone minimisent les risques de contamination
- Paramètre de volume ajustable avec déclic
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Structure renforcée et durable avec une haute résistance aux UV et aux produits chimiques
- Forces légères de pipetage, poignée confortable et support pour doigts
- Il n'est pas nécessaire de serrer le pipeteur pendant le pipetage
- Éjection légère et facile des pointes
- Réduit les risques de microtraumatisme lié aux gestes répétitifs
- Étalonnage facile et personnalisé
- Grands chiffres et codage couleur pour l'affichage du volume
- Le codage couleur du volume permet une sélection correcte du volume de la pointe grâce au code couleur correspondant
- Entièrement autoclavable sans démontage.
- Faciles à nettoyer, avec seulement trois pièces à démonter
Certifications
Marquage CE
Prestations de service
3 ans
Spécification
3 à 0.7 %, 1,50 à 0,25 | |
Sartorius Tips | |
Autoclavable | |
Reusable | |
Polypropylene | |
Proline Plus | |
Non-sterile | |
10 à 100 μl | |
0,1 μl | |
3 ans |
ISO 9001/13485, ISO 14001 | |
Yes | |
Jaune | |
Ergonomic | |
8 | |
No | |
Pipette mécanique | |
Ergonomique | |
Oui | |
Jaune |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sartorius Pipeteur mécanique multicanaux Proline™ Plus > 8 canaux ; Plage : 10-100 μl ; Code couleur : jaune ; avec filtres Safe-Cone Plus Std. de 2,51 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu