Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement
Choisissez l’une de ces cartouches et l’un de ces filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau au point d’utilisation.
129.00€ - 685.00€
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11327151
|
Thermo Scientific™
09.4000 |
Système de prétraitement à double cartouche (inclut un filtre de 5 µm avec cartouche de carbone et une cartouche stabilisatrice de dureté) |
685.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11766259
|
Thermo Scientific™
D8830 |
Cartouche MQ pré-filtre Barnstead, 0,5 micron |
186.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15322178
|
Thermo Scientific™
D63111 |
Préfiltre en acétate de cellulose, 5 micron, pour systèmes de production d’eau par osmose inverse RoPure |
173.00€
1 unité |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12756208
|
Thermo Scientific™
06.5204 |
Filtre 5 µm avec stabilisateur de dureté |
157.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11387101
|
Thermo Scientific™
06.5452 |
Cartouche de stabilisation de dureté de 25.4 cm (10 ft) À utiliser avec 09.4000 |
157.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11367151
|
Thermo Scientific™
09.4003 |
Filtre de prétraitement pour le système Smart2Pure. Inclut un boîtier de filtre et un filtre de 1 µm |
182.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12818111
|
Thermo Scientific™
50134022 |
Filtre 5 µm avec carbone, avec boîtier de filtre de 10 ft |
129.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez les cartouches et filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilisez le prétraitement lorsque la qualité de l’eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système.