Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement
Choisissez l’une de ces cartouches et l’un de ces filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau au point d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 09.4003
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 2.01780kg
Description
Utilisez les cartouches et filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Accessoire purification d'eau Thermo Scientific• Cartouche préfiltration 1 μ Smart2Pure, MicroLab, MicroMed
Spécification
Filtre de prétraitement pour le système Smart2Pure. Inclut un boîtier de filtre et un filtre de 1 µm | |
Smart2Pure, LabTower RO, LabTower TII | |
Filtre de prétraitement |