Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement
Choisissez l’une de ces cartouches et l’un de ces filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau au point d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 50134022
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Utilisez les cartouches et filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Utilisez le prétraitement lorsque la qualité de l’eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système.Spécification
Filtre 5 µm avec carbone, avec boîtier de filtre de 10 ft | |
Filtre | |
3,048 m |
LabTower EDI, LabTower RO, LabTower TII | |
10 pi |