Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement
Choisissez l’une de ces cartouches et l’un de ces filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau au point d’utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 06.5452
149.15 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.97200kg
Description
Utilisez les cartouches et filtres de prétraitement Thermo Scientific™ lorsque la qualité de votre eau d’alimentation ne correspond pas aux exigences de votre système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™.
Accessoire carter eau pure Thermo Scientific• Unité stabilisation de dureté 10
Spécification
Cartouche de stabilisation de dureté de 25.4 cm (10 ft) À utiliser avec 09.4000 | |
Cartouche de stabilisation | |
25,4 cm |
LabTower TII, Pacific RO, Pacific TII | |
10 pi |