Learn More
Epredia™ Lame de scalpel Shandon™ nº 21, stérile, 2 po (5,1 cm)
Réalisez des coupes précises grâce à la lame de scalpel nº 21 Epredia™ Shandon™, de 5,1 cm (2,06 po) de longueur.
Marque:  Epredia™ 53221
Code produit. 12657776
Description
Description
Réalisez des coupes précises grâce à la lame de scalpel nº 21 Thermo Scientific™ Shandon™, de 2,06 po (5,1 cm) de longueur.
  • Trempé, durci et passivé avec le plus grand soin
  • Poli et nettoyé électroniquement pour une finition de qualité
  • Formes, dimensions et finitions correspondant exactement aux normes afin que ces instruments soient les plus précis possible
  • Exempt de tout défaut de matériau ou de fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
n° 21
5,1 cm
10/paquet
2 in
Stérile
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Epredia™ Lame de scalpel Shandon™ nº 21, stérile, 2 po (5,1 cm) > Stérile - 100/bte ; 2 po (5,1 cm)